missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE

These beveled point, low retention pipette tips come conveniently packed in resealable bags or racks.

26.12€ - 105.00€

Especificaciones

Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 52,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Color Certificaciones/conformidad Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Certificaciones/conformidad Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16681943
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Labcon™
1169-960-006-9
Amarillo Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Gradilla, 96 No estéril
63.07€
paquete de 960
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16691943
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Labcon™
1169-965-006-9
Natural Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Gradilla, 96 Estéril
105.00€
paquete de 960
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17537876
Ver documentos
Labcon™
1169-800-000-9
Transparente ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) En bolsa No estéril
26.12€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Fits popular 300 μL pipettes
  • Ultra low fluid retention
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Especificaciones

Especificaciones

300 μl
Autoclavable
Manejo de líquidos
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
52,1 mm
Biselado
Micropipetas de 300 μl
SuperSlik™
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications