Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60307
790.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184501
  • 755.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estos productos están optimizados para requisitos de filtración biológicos, farmacéuticos y esterilizadores
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Con lengüeta
0,2 μm
145 μm
293 mm