Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
141.00€ - 755.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 145 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17154501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60300 |
25 mm | Plano |
148.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17164501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60301 |
47 mm | Plano |
258.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60298 |
13 mm | Plano |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17174501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60305 |
142 mm | Con lengüeta |
356.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60307 |
293 mm | Con lengüeta |
755.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60334 |
90 mm | Plano |
498.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17154571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66550 |
293 mm | Plano |
555.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
- For research use only
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
0,2 μm | |
No estéril | |
145 μm |