Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60206
612.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17114501
  • 580.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtración rápida con caudales superiores y altos rendimientos
  • Baja unión de proteínas y amplia compatibilidad de fármacos para aplicaciones críticas
  • Ahorra tiempo y dinero con menos cambios de filtro por volumen de muestra
  • Los discos de 142 y 293 mm incluyen una pestaña impresa para el reconocimiento instantáneo del tamaño de poro y el número de lote
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Plano
0,45 μm
140 μm
90 mm