Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
159.00€ - 755.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 140 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17134491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60173 |
47 mm | Plano |
258.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17164491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60177 |
142 mm | Con lengüeta |
356.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60170 |
13 mm | Plano |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60179 |
293 mm | Con lengüeta |
755.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66554 |
293 mm | Plano |
600.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60206 |
90 mm | Plano |
580.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60174 |
50 mm | Plano |
243.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17154491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60175 |
102 mm | Plano |
680.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66553 |
142 mm | Plano |
363.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fast filtration with superior flow rates and high throughputs
- Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
- Saves time and money with fewer filter changes per sample volume
- 142 and 293 mm discs feature printed tab for instant recognition of pore size and lot number
- Designed for laboratory applications only
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
0,45 μm | |
No estéril | |
140 μm |