Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60175
716.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17154491
  • 680.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtración rápida con caudales superiores y altos rendimientos
  • Baja unión de proteínas y amplia compatibilidad de fármacos para aplicaciones críticas
  • Ahorra tiempo y dinero con menos cambios de filtro por volumen de muestra
  • Los discos de 142 y 293 mm incluyen una pestaña impresa para el reconocimiento instantáneo del tamaño de poro y el número de lote
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Plano
0,45 μm
140 μm
102 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers