Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta para especialidades SureOne™
Elija entre una longitud extendida o un orificio de gran tamaño, estéril o no estéril. Las puntas de pipeta especializadas Fisherbrand™ están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN.
21.61€ - 83.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Compatibilidad | Universal Fit, fits most pipettes |
Estilo de punta | Orificio amplio/genómicas |
Tipo de producto | Non-Filtered Pipette Tip |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11957744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGR-FIS |
De 100 a 1000 μl | No estéril | Gradilla |
42.42€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11967744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGRS-FIS |
De 100 a 1000 μl | Estéril | Gradilla |
83.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11927744
![]() |
Fisherbrand™
T118R-FIS |
De 1 a 200 μl | No estéril | Gradilla |
60.40€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11937744
![]() |
Fisherbrand™
T118RS-FIS |
De 1 a 200 μl | Estéril | Gradilla |
31.31€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11917744
![]() |
Fisherbrand™
T118-FIS |
200 μl | Non-sterile | Bulk, Bagged |
42.35€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12992581
![]() |
Fisherbrand™
T112GNXL-FIS |
100 to 1000 μL | Non-sterile | Bulk |
21.61€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hay disponibles formatos de puntas de longitud extendida y de orificio grande
- Los artículos no estériles se han certificado como libres de ARNasa/ADNasa y ADN
- Los productos estériles se esterilizan mediante irradiación con haces de electrones y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR* y endotoxinas
- Compatible con la mayoría de marcas de puntas de pipeta populares (ajuste óptimo con pipeta Fisherbrand Elite™)
Especificaciones
Sin filtro | |
Universal Fit, fits most pipettes | |
Non-Filtered Pipette Tip |
Transparente | |
Orificio amplio/genómicas | |
Polypropylene |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta para especialidades SureOne™