Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Utilice viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 1, para el análisis de cromatografía diario. Están certificados para la especificación y cumplen los requisitos de la farmacopea.
11.14€ - 653.41€
Especificaciones
Tamaño de la abertura (métrico) | 11 mm |
---|---|
Volumen residual (métrico) | 170 μl |
Estilo de la base | Fondo plano |
Volumen total (métrico) | 2 mL |
Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17354113
|
Thermo Scientific™
CHCV11-10P |
Vidrio transparente | Vial de vidrio para capsular |
11.14€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17374113
|
Thermo Scientific™
CHCV11-10PT |
Vidrio transparente | Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 1 |
105.81€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17364113
|
Thermo Scientific™
CHCV11-10PF |
Vidrio transparente | Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 1 |
502.62€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17384113
|
Thermo Scientific™
CHCV11-20P |
Vidrio ámbar | Vial de vidrio para capsular |
14.48€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17304123
|
Thermo Scientific™
CHCV11-20PT |
Vidrio ámbar | Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 1 |
137.57€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17394113
|
Thermo Scientific™
CHCV11-20PF |
Vidrio ámbar | Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 1 |
653.41€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC y HPLC/UHPLC. Estos viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Elija entre vidrio transparente y ámbar. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y JPN. Selle estos viales para capsular con tapones y septos de aluminio de 11 mm mediante una herramienta de engarzado manual o electrónica.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Cómodo parche de escritura en los viales
- Adecuado para aplicaciones de GC y HPLC/UHPLC
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, fluorescencia, ELSD, FID, NPD y ECD
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
11 mm | |
Fondo plano | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
1,5 mL |
170 μl | |
2 mL | |
32 mm | |
Sí | |
Tapones de rosca de aluminio y septos de 11 mm |