Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P205
305.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
No Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
No estéril | |
350 μl | |
100 Plates | |
14,7 mm | |
Microtiter |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
De 10 to 300 μl | |
Sin revestimiento | |
Fondo plano | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |