Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
46.20€ - 395.97€
Especificaciones
Los recipientes | Certified, GC/MS and LC/MS Tested |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Webseal™ |
Color | Clear |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | N.° por paquete | Forma del pocillo | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | N.° por paquete | Forma del pocillo | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15142729
|
Thermo Scientific™
60180-P217 |
220 μl | 10 | En forma de V | No Barcode |
46.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15132729
|
Thermo Scientific™
60180-P207 |
220 μl | 100 | En forma de V | No Barcode |
345.72€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15866261
|
Thermo Scientific™
60180-P207B |
220 μl | 100 Plates | Redondo | Incluye código de barras |
395.97€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15122729
|
Thermo Scientific™
60180-P216 |
270 μl | 10 | En forma de U | No Barcode |
47.08€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16383757
|
Thermo Scientific™
60180-P216B |
270 μl | 10 Plates | Redondo | Incluye código de barras |
59.19€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15112729
|
Thermo Scientific™
60180-P206 |
270 μl | 100 Plates | En forma de U | No Barcode |
322.61€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16592050
|
Thermo Scientific™
60180-P206B |
270 μl | 100 Plates | Redondo | Incluye código de barras |
369.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15806271
|
Thermo Scientific™
60180-P217B |
220 μl | 10 Plates | Redondo | Incluye código de barras |
60.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15102729
|
Thermo Scientific™
60180-P215 |
350 μl | 10 | Fondo plano | No Barcode |
47.08€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15192719
|
Thermo Scientific™
60180-P205 |
350 μl | 100 Plates | Fondo plano | No Barcode |
322.61€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Performance Level 2 Plates – for High Throughput Applications
- Ideal for non-regulated labs that use water and polar solvents
- Certified plastic well plates, seals, tapes
- GC-MS and LC-MS tested
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for QA/QC workflows and sensitive applications with low sample concentrations
- Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, and ELSD
- Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Especificaciones
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
No estéril | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Sin revestimiento | |
14,7 mm | |
Microtiter |