Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
55.53€ - 285.42€
Especificaciones
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
Diámetro del enchufe 8 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Línea de productos WebSeal
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Precortados Material Solvent Or Alcohol Resistant N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precortados Material Solvent Or Alcohol Resistant N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15192709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M101
No EVA Resistente a alcoholes 5 Mats
55.53€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17443193
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-M171
No EVA Resistente a alcoholes
197.99€
paquete de 50
17433193
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M134
No Silicona No 5 Mats
71.61€
paquete de 5
15896251
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M184
No Silicona No 5 Mats
285.42€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16231362
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M183
Silicona No 5 Mats
86.93€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15182709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M100
Silicona Resistente a disolventes 10
129.65€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15102719
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M102
No Silicona, PTFE Resistente a disolventes 5
70.05€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15112719
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M103
Silicona, PTFE Resistente a disolventes 5 Mats
87.89€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
8 mm
WebSeal
Sí
Placa de 96 pocillos
96
HPLC, UHPLC, GC
None
Redondo
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis