Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-M134
67.05 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
978
Especificaciones
Transparente | |
Silicona | |
96 | |
8 mm | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Sí | |
Redondo |
No | |
No estéril | |
5 Mats | |
Pack of 5 | |
No | |
None | |
De -80 °C a +121 °C | |
WebSeal 96-well Round Well Plate |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
14Minutes
20Seconds
34