Learn More
Buerkle™ Red de captura de superficie para varilla telescópica Buerkle™
Red de captura de superficie Buerkle™ para varilla telescópica Buerkle™ para tomar muestras sólidas y orgánicas de cursos de agua.
Marca: Buerkle™ 5354-5020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Red de captura para tomar muestras sólidas y orgánicas del agua cursos
- TeleScoop es un sistema de muestreo versátil con herramientas intercambiables para una amplia gama de aplicaciones
- Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
- Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
- Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
Especificaciones
Red de captura de superficie | |
Ancho de malla de 2 a 5 mm | |
Para tomar muestras sólidas y orgánicas de cursos de agua | |
310 mm |
PVC | |
Azul | |
310 x 280 mm | |
280 mm |
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Título del producto
Buerkle™ Red de captura de superficie para varilla telescópica Buerkle™ > Color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido