Learn More
Acoplamiento SVL™ para junta a tope
Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
Marca: SVL 701-14
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
- El acoplamiento está fabricado de plástico fenólico y consta de dos secciones roscadas por separado
- El anillo de sellado está fabricado con caucho de silicona y revestido con PTFE para proteger contra la erosión química. El diámetro interior del anillo corresponde al agujero de la rosca de vidrio SVL™ para que el flujo no se vea restringido
- Resisten el calor hasta 200 °C
Especificaciones
Tamaño de junta: 42 | |
Para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope | |
Plástico |
SVL™ y vidrio Quickfit™ | |
Anillo de sellado |
Título del producto
Acoplamiento SVL™ para junta a tope > Tamaño de junta: 42
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido