Learn More
Acoplamiento SVL™ para junta a tope
Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
382.00€ - 523.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | SVL™ y vidrio Quickfit™ |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope |
Incluye | Anillo de sellado |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12073123
|
SVL
701-11 |
Tamaño de la junta:15 |
523.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12578886
|
SVL
701-12 |
Tamaño de la junta:22 |
467.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12003133
|
SVL
701-14 |
Tamaño de junta: 42 |
382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
- El acoplamiento está fabricado de plástico fenólico y consta de dos secciones roscadas por separado
- El anillo de sellado está fabricado con caucho de silicona y revestido con PTFE para proteger contra la erosión química. El diámetro interior del anillo corresponde al agujero de la rosca de vidrio SVL™ para que el flujo no se vea restringido
- Resisten el calor hasta 200 °C
Especificaciones
SVL™ y vidrio Quickfit™ | |
Para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope | |
Anillo de sellado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Acoplamiento SVL™ para junta a tope