Learn More
Acoplamiento SVL™ para junta a tope
Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
Marca:  SVL 701-11
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12073123
  • 523.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Acoplamiento de plástico y anillo de sellado diseñado para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
  • El acoplamiento está fabricado de plástico fenólico y consta de dos secciones roscadas por separado
  • El anillo de sellado está fabricado con caucho de silicona y revestido con PTFE para proteger contra la erosión química. El diámetro interior del anillo corresponde al agujero de la rosca de vidrio SVL™ para que el flujo no se vea restringido
  • Resisten el calor hasta 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de la junta:15
Para fijar dos roscas de vidrio SVL™ del mismo diámetro en una junta a tope
10 paq.
SVL™ y vidrio Quickfit™
Anillo de sellado
Acoplamiento SVL™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Acoplamiento SVL™ para junta a tope > Tamaño de junta: 15