Learn More
Pinzas articuladas metálicas Rotulex™
Clips de metal de carga por resorte. Las pinzas articuladas metálicas Rotulex™ están diseñadas para asegurar los sistemas de instrumentales de vidrio Rotulex™ correspondientes con juntas de rótula.
Marca:  SVL RC19
23.42 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10686475
  • 24.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Aptos para trabajos a altas temperaturas
  • El sistema incluye junta de rótula macho, junta tórica revestida de PTFE y junta de copa hembra que se aseguran con la abrazadera de unión
  • Los componentes se piden por separado
  • Disponibles en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RM:RF19
Calibre aproximado: 9 mm