Learn More
Pinzas articuladas metálicas Rotulex™
Clips de metal de carga por resorte. Las pinzas articuladas metálicas Rotulex™ están diseñadas para asegurar los sistemas de instrumentales de vidrio Rotulex™ correspondientes con juntas de rótula.
23.00€ - 880.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13191364
|
SVL
RC35 |
Tamaño del calibre aproximado: 20 mm |
47.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12059032
|
SVL
RC41 |
Tamaño del calibre aproximado: 25 mm |
53.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12099111
|
SVL
RC29 |
Tamaño del calibre aproximado: 15 mm |
29.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12434751
|
SVL
RC13 |
Tamaño del calibre aproximado: 5 mm |
23.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557950
|
SVL
RC64 |
Calibre aproximado: 40 mm |
880.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10686475
|
SVL
RC19 |
Calibre aproximado: 9 mm |
24.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aptas para trabajo a altas temperaturas
- El sistema incluye articulación esférica macho, junta tórica recubierta de PTFE y empalme hembra, que están fijados con la pinza articulada
- Los componentes se venden por separado
- Disponibles en diversos tamaños