Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Marca:  3M™ 7000030302
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.48500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17258520
  • 183.38€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El vial Letheen Broth está listo para su uso para el análisis de patógenos en muestras ambientales.
  • El hisopo llega a las esquinas y a las zonas de difícil acceso para aumentar la precisión.
  • Su cómodo diseño ayuda a mejorar la uniformidad del muestreo de tecnología a tecnología y de planta a planta.
  • Los frascos tienen un amplio espacio de cabeza para la adición de la muestra y el vortex.
  • Hisopo y vial autónomos para aumentar la productividad y la eficacia.
Especificaciones
Especificaciones
5 ml de caldo Letheen
100/caja
Hisopo