Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
151.58€ - 183.38€
Especificaciones
Cantidad 100/caja
Tipo de producto Hisopo
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
17228520
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000030299
1 ml de caldo Letheen
159.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
17238520
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000030300
4 ml de caldo Letheen
151.58€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
17248520
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000030301
4 ml de tampón de neutralización
169.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
17258520
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000030302
5 ml de caldo Letheen
183.38€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Letheen Broth vial is ready to use for pathogen testing of environmental samples.
  • Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
  • Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Especificaciones
Especificaciones
100/caja
Hisopo