Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
170.66€ - 18152.50€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17203734
|
3M™
7000053817 |
10 ml de caldo Letheen |
18152.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17213734
|
3M™
7000053818 |
10 ml de tampón de neutralización |
170.66€
100 sets |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ready to use for pathogen testing of environmental samples.
- Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
- Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
- Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
- Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Especificaciones
100 | |
Hisopo |