Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema de interfaz de GC-MS SWAP-IT™
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
Marca: Thermo Scientific™ 290SG032
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
- El capilar de transferencia de acero inoxidable robusto y especialmente desactivado proporciona una interfaz entre la columna de análisis y el detector de MS.
- La pequeña identificación del capilar de transferencia garantiza que la exposición al aire y al agua se reduzca al mínimo durante la desconexión de la columna de análisis.
- El sistema funciona sin el requisito de flujo adicional de gas de purga de helio purga/auxiliar
- Las conexiones de apriete manual evitan el tener que utilizar herramientas y hacen que el proceso de intercambio de la columna de análisis sea rápido y sencillo
- Incluye conexiones de apriete manual para el inyector S/SL para proporcionar una solución completa de apriete manual
Especificaciones
Empalmes SWAP-Tight | |
Empalmes SWAP-Tight, 0,32 mm | |
Pack de 10 | |
Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.