Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema de interfaz de GC-MS SWAP-IT™
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
44.70€ - 255.34€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10437704
|
Thermo Scientific™
290SG000 |
Empalmes SWAP-Tight, en blanco | Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS |
255.34€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10331055
|
Thermo Scientific™
290SG001 |
Tuerca de línea de transferencia | Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS para DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS solamente |
45.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10351555
|
Thermo Scientific™
290SG002 |
Tuerca SWAP-Tight | Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS |
88.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10085644
|
Thermo Scientific™
290SG021 |
Casquillo de grafito/Vespel para línea de transferencia | Línea de transferencia, sistema de interfaz GCMS SWAP-IT para instrumentos Agilent |
214.19€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10279264
|
Thermo Scientific™
290SG025 |
Empalmes SWAP-Tight, de 0,1 a 0,25 mm | Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS |
248.41€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10249794
|
Thermo Scientific™
290SG032 |
Empalmes SWAP-Tight, 0,32 mm | Sistema de interfaz SWAP-IT GC-MS |
248.41€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10117414
|
Thermo Scientific™
290SG004 |
Tuerca de línea de transferencia | Sistema de interfaz GCMS SWAP-IT para instrumentos Agilent |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10249504
|
Thermo Scientific™
290SG003 |
Tuerca SWAP-Tight y adaptador para inyector S/SL | Inyector S/SL, sistema de interfaz GC-MS SWAP-IT para instrumentos Agilent |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
- El capilar de transferencia de acero inoxidable robusto y especialmente desactivado proporciona una interfaz entre la columna de análisis y el detector de MS.
- La pequeña identificación del capilar de transferencia garantiza que la exposición al aire y al agua se reduzca al mínimo durante la desconexión de la columna de análisis.
- El sistema funciona sin el requisito de flujo adicional de gas de purga de helio purga/auxiliar
- Las conexiones de apriete manual evitan el tener que utilizar herramientas y hacen que el proceso de intercambio de la columna de análisis sea rápido y sencillo
- Incluye conexiones de apriete manual para el inyector S/SL para proporcionar una solución completa de apriete manual
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.