Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones moleculares. Los rotores de cestillo basculante Eppendorf™ se han diseñado para su uso con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
Marca:  Eppendorf™ 5804719000
1767.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054271
  • 1860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Admite tubos y placas
  • Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
  • El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante
5.000 rpm
4 soportes para 2 Falcon-G.™ De 50 ml
4.500 x g
A-4-44
4