Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones moleculares. Los rotores de cestillo basculante Eppendorf™ se han diseñado para su uso con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
Marca:  Eppendorf™ 5702700002
323.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084161
  • 328.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Admite tubos y placas
  • Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
  • El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
4.400 rpm
8 cestillos de 15 ml
2.800 x g
A-8-17
8
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.