Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones moleculares. Los rotores de cestillo basculante Eppendorf™ se han diseñado para su uso con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
Marca:  Eppendorf™ 5810709008
2069.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10580152
  • 2095.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Admite tubos y placas
  • Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
  • El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
A-4-62
4 cestillos rectangulares de 250 ml
4
Certificados
Ver productos accesorios