Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
Marca:  KARTELL 0381200
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10246241
  • 129.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Autoclavable.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: SYLICON
Especificaciones
Especificaciones
Non-sterile
32 mm
Silicone
42 mm
White
42 mm
Autoclavable