Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
14.10€ - 267.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Color | White |
Material | Silicone |
Esterilidad | No estéril |
Codice del prodotto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10514631
|
KARTELL
0380000 |
9 mm |
14.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10767292
|
KARTELL
0380200 |
13 mm |
16.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737482
|
KARTELL
0380500 |
18 mm |
19.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10727672
|
KARTELL
0380700 |
23 mm |
42.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10164811
|
KARTELL
|
26 mm |
58.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10246241
|
KARTELL
0381200 |
42 mm |
133.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747672
|
KARTELL
0381300 |
45 mm |
146.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134861
|
KARTELL
0381400 |
48 mm |
191.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10318371
|
KARTELL
0381500 |
54 mm |
205.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10681312
|
KARTELL
0381600 |
60 mm |
267.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descrizione
- Autoclavable.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: SYLICON
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Silicone | |
No estéril |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto