Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
Marca: KARTELL 0380700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Autoclavable.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: SYLICON
Especificaciones
Autoclavable | |
16 mm | |
23 mm | |
No estéril |
White | |
23 mm | |
Silicone |