Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
Marca:  KARTELL 0380200
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10767292
  • 16.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Autoclavable.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: SYLICON
Especificaciones
Especificaciones
Non-sterile
10 mm
Silicone
13 mm
White
13 mm
Autoclavable