Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18
Se utiliza para separaciones de HPLC predecibles de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 97305-154630
Descripción
Garantice separaciones de cromatografía líquida (LC) uniformes y predecibles de analitos polares mediante las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La sílice de gran superficie y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- La fase de C18 con desactivación terminal polar mejora la retención de analitos polares
- La desactivación terminal polar permite el uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
Syncronis | |
19 % | |
Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.