Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18
Se utiliza para separaciones de HPLC predecibles de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
477.11€ - 1044.46€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11809332
|
Thermo Scientific™
97305-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849332
|
Thermo Scientific™
97305-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859332
|
Thermo Scientific™
97305-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
876.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889332
|
Thermo Scientific™
97305-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
907.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899332
|
Thermo Scientific™
97305-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11819342
|
Thermo Scientific™
97305-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
864.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11829342
|
Thermo Scientific™
97305-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849342
|
Thermo Scientific™
97305-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859342
|
Thermo Scientific™
97305-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
909.51€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889342
|
Thermo Scientific™
97305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11899342
|
Thermo Scientific™
97305-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
960.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899322
|
Thermo Scientific™
97302-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
11889322
|
Thermo Scientific™
97302-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12622745
|
Thermo Scientific™
97302-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11544605
|
Thermo Scientific™
97305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
477.11€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11534605
|
Thermo Scientific™
97305-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
518.43€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11524605
|
Thermo Scientific™
97305-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
504.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13433969
|
Thermo Scientific™
97303-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1006.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13423969
|
Thermo Scientific™
97303-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
953.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13413969
|
Thermo Scientific™
97303-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
1000.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13403969
|
Thermo Scientific™
97303-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descripción
Garantice separaciones de cromatografía líquida (LC) uniformes y predecibles de analitos polares mediante las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La sílice de gran superficie y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- La fase de C18 con desactivación terminal polar mejora la retención de analitos polares
- La desactivación terminal polar permite el uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
19 % | |
Polar |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.