Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice Syncronis™
Maximice la reproducibilidad de cromatografía líquida y la productividad del laboratorio utilizando las columnas para LC de sílice Syncronis.
Marca: Thermo Scientific™ 97005-153030
Descripción
Optimice la reproducibilidad de las separaciones cromatográficas de fase normal con las columnas para LC de sílice Thermo Scientific™ Syncronis™. Medios de sílice con desactivación de base de gran pureza y superficie que garantizan separaciones de alta resolución de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Excelente reproducibilidad en cromatografía de fase normal
- Sílice de la más alta calidad que garantiza un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Uniformidad excepcional columna a columna
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
- 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
- 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
Fase normal | |
Columna de análisis |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L3 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase normal |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.