Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice Syncronis™
Maximice la reproducibilidad de cromatografía líquida y la productividad del laboratorio utilizando las columnas para LC de sílice Syncronis.
313.00€ - 1091.79€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L3 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11829262
|
Thermo Scientific™
97005-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11839262
|
Thermo Scientific™
97005-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11879262
|
Thermo Scientific™
97005-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
981.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889262
|
Thermo Scientific™
97005-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11899262
|
Thermo Scientific™
97005-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11809272
|
Thermo Scientific™
97005-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
932.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11829272
|
Thermo Scientific™
97005-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1091.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11839272
|
Thermo Scientific™
97005-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849272
|
Thermo Scientific™
97005-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
978.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11839252
|
Thermo Scientific™
97002-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1064.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11849252
|
Thermo Scientific™
97002-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
11809252
|
Thermo Scientific™
97002-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
13443949
|
Thermo Scientific™
97003-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1025.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11557991
|
Thermo Scientific™
97005-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
486.12€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11547991
|
Thermo Scientific™
97005-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11537991
|
Thermo Scientific™
97005-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
Descripción
Optimice la reproducibilidad de las separaciones cromatográficas de fase normal con las columnas para LC de sílice Thermo Scientific™ Syncronis™. Medios de sílice con desactivación de base de gran pureza y superficie que garantizan separaciones de alta resolución de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Excelente reproducibilidad en cromatografía de fase normal
- Sílice de la más alta calidad que garantiza un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Uniformidad excepcional columna a columna
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
- 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
- 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
Especificaciones
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L3 | |
Fase normal |
100 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
Fase normal |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.