Learn More
SGE™ Syringes with Valves
Prefitted with removable needle and valve or Luer Lock valve
Marca: SGE™ 009472
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bajo grado de contaminación cruzada por la jeringa
- Reducción de la interacción de muestras inespecíficas
- Aumento de la recuperación de analitos
- Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
- Material: Vidrio de borosilicato, émbolo de PTFE (estanco al gas)
Con aguja extraíble
- Longitud de la aguja: 50 mm
- Calibre: 23
- Diámetro externo: 0,63mm
- Diámetro interno: 0,2mm
- Punta cónica
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección | |
25 ml |
Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) | |
Jeringa | |
Luer Lock, extraíble |