Learn More
SGE™ Syringes with Valves
Prefitted with removable needle and valve or Luer Lock valve
169.00€ - 510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15258493
|
SGE™
007279 |
500 μl | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
169.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11991134
|
SGE™
009670 |
50 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12727007
|
SGE™
008510 |
2,5 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
195.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11981134
|
SGE™
009472 |
25 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
349.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11961134
|
SGE™
008770 |
5 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11913604
|
SGE™
008110 |
1 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10053652
|
SGE™
009770 |
100 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10713174
|
SGE™
008970 |
10 ml | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
221.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Low syringe carryover
- Reduced nonspecific sample interaction
- Increased analyte recovery
- Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
- Material: Borosilicate glass, PTFE plunger (Gas tight)
With Removable Needle
- Needle Length: 50mm (2 in.)
- Gauge: 23
- Outside Diameter: 0.63mm
- Inside Diameter: 0.2mm
- Cone Tip
Especificaciones
Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección | |
Jeringa |