Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marca: Invitrogen™ S7556
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
La tinción de ácido nucleico verde fluorescente permeable en células SYTO 21 exhibe fluorescencia verde brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico verde fluorescente SYTO Nº2 (S-7554) para permitir a los investigadores encontrar el tinte más adecuado para su sistema. Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Verde | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Permeabilidad celular | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescencia | |
517 nm | |
Temperatura ambiente | |
Tinción de ácidos nucleicos |
5 mM solution in DMSO | |
494 nm | |
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray | |
250 μl | |
Tinción fluorescente de ácidos nucleicos SYTO™ 21 Green: solución de 5 mM in DMSO. | |
SYTO | |
Fluorescente | |
Ácidos nucleicos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.