Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marca: Invitrogen™ S7572
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
El kit de muestras de tinción de ácido nucleico fluorescente verde SYTO n.º 1 contiene nuestra colección de tinciones de ácido nucleico SYTO con permeabilidad celular verde fluorescente. Debido a que los colorantes pueden mostrar diferentes comportamientos de tinción con diversos tejidos y células, puede ser necesario probar los colorantes para encontrar el colorante óptimo para una aplicación específica. El kit contiene 50μ l cada uno con los colorantes SYTO 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Verde | |
621, 622, 652, 628, 649, 657, 599 nm | |
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray | |
50 μl | |
Kit n.º 1 de muestreador de tinción de ácido nucleico fluorescente SYTO™ Green: colorantes SYTO™ 11-16 de 50 μl cada uno | |
SYTO | |
Fluorescente | |
Ácidos nucleicos |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Permeabilidad celular | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescencia | |
634, 645, 678, 645, 680, 673, 619 nm | |
Temperatura ambiente | |
Kit de muestreador de atenuador de tinciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.