Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas de tejidos T-PER™
Extraiga la proteína total de las muestras de tejido con este reactivo de extracción y lisis celular suave desarrollado específicamente para tejidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 78510
560.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10730995
  • 604.00€ / 500 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Realice una extracción leve de la proteína total de muestras de tejido con el reactivo de extracción de proteínas de tejidos T-PER Thermo Scientific™.
Este reactivo de lisis de células de tejidos utiliza un detergente patentado en 25 mM de bicina y 150 mM de cloruro sódico (pH 7,6) para maximizar la eficacia de la solubilización de proteínas de muestras de tejidos de mamíferos por homogenización. Esta sencilla composición es compatible con aditivos, como los inhibidores de proteasa, las sales, los agentes reductores y quelantes, y ofrece una versatilidad extraordinaria para numerosos tipos de muestras y aplicaciones de lisis. Los lisados celulares preparados con reactivo T-PER son directamente compatibles con ensayos con indicadores (por ejemplo, luciferasa, beta-galactosidasa, cloranfenicol acetiltransferasa), ensayos de proteína cinasa (por ejemplo, proteína cinasa A [PKA], proteína cinasa C [PKC], tirosina cinasa), inmunoensayos (por ejemplo, inmunotransferencia, ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas [ELISA], radioinmunoensayos [RIA]) y procedimientos de purificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Procedimiento sencillo: homogeneice las muestras de tejido en 1:20 (p/v) de tejido a reactivo T-PER y centrifugue para sedimentar el material residual de células o tejidos
  • Suave y cómodo: el detergente es dializable para una extracción rápida y sencilla; se puede utilizar con componentes adicionales (por ejemplo, inhibidores de proteasa, sales, agentes reductores, agentes quelantes, etc.)
  • Flexible: el lisado se puede utilizar para ensayos con indicadores, ensayos de proteína cinasa, inmunoensayos y purificación de proteínas
  • Compatible: el lisado es compatible con ensayos de proteínas estándar, como el ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce™ Coomassie Plus™ (Bradford)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
Reactivo de extracción de proteínas tisulares
Almacenar a temperatura ambiente.
Líquido
500 ml
T-PER™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas de tejidos T-PER™ > Reactivo; 500 ml