Learn More
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA501262S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TACC3 Monoclonal antibody specifically detects TACC3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
TACC3 | |
Monoclonal | |
0.53 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q9Y6A5 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
10460 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI6C6 | |
Unconjugated | |
TACC3 | |
Aint; Arnt interacting protein; ARNT-interacting protein; C86661; ERIC1; ERIC-1; Tacc3; transforming acidic coiled coil 3; transforming acidic coiled-coil containing protein 3; transforming acidic coiled-coil-containing protein 3; transforming, acidic coiled-coil containing protein 3 | |
Full length human recombinant protein of human TACC3 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido