missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody

242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno | TACC3 |
---|---|
Clon | OTI6C6 |
Concentración | 0.53 mg/mL |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17553741
![]() |
Origene Technologies
TA501262S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17533741
![]() |
Origene Technologies
TA501262 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TACC3 Monoclonal antibody specifically detects TACC3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
TACC3 | |
0.53 mg/mL | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
10460 | |
Primary | |
TACC3 |
OTI6C6 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
Q9Y6A5 | |
IgG1 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene