Learn More
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA501262
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17533741
  • 540.87€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
TACC1 is located on 8p11 chromosomal region that is amplified in approximately 15% of all breast tumor samples. The short arm of chromosome 8 also contains FGFR1 whose expression is enhanced in most breast cancer tumors. TACC family members, TACC1, TACC2, and TACC3, map very closely to the corresponding FGFR1, FGFR2, FGFR3 genes on chromosomes 4,8, and 10. Subsequently, since they are phylogenetically related, it is proposed that TACC and FGFR have similar roles in cell growth and differentiation. Also, TACC1 contains a conserved C-terminal region as in the Drosophila homolog, D-TACC. It has been shown that D-TACC is necessary for normal spindle function, and the mammalian TACC proteins appears to interact with centrosomes and microtubules in a similar manner.
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TACC3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene