Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Tubular Dram Vials
63.20€ - 221.00€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
Precortados | No |
Esterilidad | Non-sterile |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30286525
|
WHEATON™
151061 |
1.75 mL | 882/Pk. |
221.00€
paquete de 882 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286527
|
WHEATON™
151062 |
3.5 mL | 666/Pk. |
187.00€
paquete de 666 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286522
|
WHEATON™
151063 |
7 mL | 399/Pk. |
138.00€
paquete de 399 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286517
|
WHEATON™
151064 |
10.5 mL | 399/Pk. |
130.00€
paquete de 399 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286518
|
WHEATON™
151065 |
14 mL | 264/Pk. |
137.00€
paquete de 264 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286521
|
WHEATON™
151066 |
21 mL | 231/Pk. |
106.00€
paquete de 231 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286514
|
WHEATON™
151067 |
28 mL | 190/Pk. |
63.20€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286508
|
WHEATON™
152061 |
7 mL | 264/Pk. |
87.60€
paquete de 264 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286519
|
WHEATON™
152062 |
14 mL | 190/Pk. |
74.20€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30286504
|
WHEATON™
|
28 mL | 140/Pk. |
78.45€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Specifications
Clear | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Borosilicate Glass (Type 1, Class B) | |
Non-sterile | |
Screw Cap | |
No |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
WHEATON™ Tall Form Dram Vial