Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Tubular Dram Vials
Marca:  WHEATON™ 151065
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286518
  • 137.00€ / paquete de 264
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Non-sterile
Autoclavable
72 mm
Vial
20.25 mm
No
14 mL
Screw Cap
264/Pk.
No
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
WHEATON™ Tall Form Dram Vial > Tall Form Dram Vial, 14 mL, 264/Pk.