Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de HDPE de cuello estrecho con tapón de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 ml
Descripción
- HDPE, transparente, a prueba de roturas
- Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
- Adecuado como frasco desechable
- A prueba de fugas
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 17,5 mm |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 51 mm |
Cantidad | 1 |
Anchura (métrico) | 43 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Buerkle™ Frasco cuadrado de HDPE de cuello estrecho con tapón de rosca >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido