Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
742.00€
Especificaciones
Tipo de cabina Storage
Certificaciones/conformidad EN 16121:2017 Certified
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo de puerta Hinged
Acabado Powder Coated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Lado abisagrado Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Lado abisagrado Color Precio Cantidad y disponibilidad  
30057545
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003.LH
Left Gris claro
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057596
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003.LH-A
Left Anthracite
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057555
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003.LH-B
Left Blue
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057606
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003.LH-R
Left Red
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057593
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003-A
Right Anthracite
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057576
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003-B
Right Blue
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057541
Ver documentos
BICASA
TCD.0600.2003-R
Right Red
742.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Especificaciones
Especificaciones
Storage
(480 + 20) x 600 x 2030 mm
Powder Coated
1
4
23.6 in.
No
Melamine
EN 16121:2017 Certified
Hinged
Melamine
None
None
600 mm
Storage Unit
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BICASA Armario de laboratorio alto