Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
El armario de laboratorio alto está fabricado con tablero de aglomerado ignífugo y con 4 estantes.
Marca: BICASA TCO.0600.2003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Armarios murales
- Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
- Zócalo de nivelación de estructura metálica
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Tablero de aglomerado ignífugo con CUERPO de 19 mm de grosor
- Color gris claro (2 decorativos)
- Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Puerta con bisagras maciza
- Apertura de 270° con cierre automático
- Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Cierre de armario con barra de serie
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Gris claro | |
Sobre zócalo de nivelación | |
460 x 600 x 2030 mm | |
Ninguno | |
No |
No esterilizable en autoclave | |
EN 16121 | |
Parte delantera abierta | |
4 |
Título del producto
BICASA Armario de laboratorio alto > Armario de laboratorio alto; dimensiones (P x An x Al): 600 x 460 x 2030 mm; tipo de puerta: Parte delantera abierta
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido