Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
El armario de laboratorio alto está fabricado con tablero de aglomerado ignífugo y con 4 estantes.
727.00€ - 1370.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de cabina | Sobre zócalo de nivelación |
Certificaciones/conformidad | EN 16121 |
N.º de estantes | 4 |
Con ruedas giratorias | No |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Tipo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Tipo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17407403
|
BICASA
TCD.0600.2003 |
600 x 500 x 2030 mm | Sólido |
911.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17417403
|
BICASA
TCD.0900.2003 |
900 x 500 x 2030 mm | Sólido |
1230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17427403
|
BICASA
TCD.1200.2003 |
1200 x 500 x 2030 mm | Sólido |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17437403
|
BICASA
TCO.0600.2003 |
460 x 600 x 2030 mm | Parte delantera abierta |
727.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17447403
|
BICASA
TCO.0900.2003 |
460 x 900 x 2030 mm | Parte delantera abierta |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17457403
|
BICASA
TCO.1200.2003 |
460 x 1200 x 2030 mm | Parte delantera abierta |
1070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Armarios murales
- Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
- Zócalo de nivelación de estructura metálica
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Tablero de aglomerado ignífugo con CUERPO de 19 mm de grosor
- Color gris claro (2 decorativos)
- Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Puerta con bisagras maciza
- Apertura de 270° con cierre automático
- Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Cierre de armario con barra de serie
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
EN 16121 | |
No |
Sobre zócalo de nivelación | |
4 | |
Gris claro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BICASA Armario de laboratorio alto