Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
El armario de laboratorio alto está fabricado con tablero de aglomerado ignífugo y con 4 estantes.
Marca:  BICASA TCD.0900.2003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17417403
  • 1230.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Armarios murales
  • Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
  • Zócalo de nivelación de estructura metálica
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Tablero de aglomerado ignífugo con CUERPO de 19 mm de grosor
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Puerta con bisagras maciza
    • Apertura de 270° con cierre automático
    • Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
    • Cierre de armario con barra de serie
  • Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Especificaciones
Gris claro
Sobre zócalo de nivelación
900 x 500 x 2030 mm
Izquierdo y derecho
4
No esterilizable en autoclave
EN 16121
Sólido
2
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BICASA Armario de laboratorio alto > Armario de laboratorio alto; dimensiones (P x An x Al): 900 x 500 x 2030 mm; tipo de puerta: Sólido