Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
3255.00€ - 4170.00€
Especificaciones
N.º de estantes | 5 |
---|---|
Tipo de producto | Storage Cabinet |
Color | Gris claro |
Material | Melamine |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30057609
|
BICASA
TC.PO.450.600.2003 |
450 x 600 x 2030 mm |
3255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30057567
|
BICASA
TC.PO.450.900.2003 |
450 x 900 x 2030 mm |
4170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tall Storage Cabinet
- Suitable for NOT FLAMMABLE repository
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Upper air extraction flange 50 mm diameter
- 5 height adjustable steel sheet trays
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid pull-out door
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Ventilation Grid
- Facade Color: Light Grey
Especificaciones
5 | |
Storage Cabinet | |
Gris claro | |
Melamine |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BICASA Tall Pull-Out Cabinet